Learn More
2'-Deoxyinosine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489336
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16489336 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16489336 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW008638
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 2’-deoxyadenosine inhibits the growth of human colon-carcinoma cell lines and is found to be associated with purine nucleoside phosphorylase (PNP) deficiency.
2’-deoxyadenosine inhibits the growth of human colon-carcinoma cell lines and is found to be associated with purine nucleoside phosphorylase (PNP) deficiency.
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Deoxyinosine
CAS 890-38-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H12N4O4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (198.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)C3)C2=NC=N1
Molecular Weight (g/mol) 252.23
Peso formulazione 252.23
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only