Learn More
2'-Deoxyinosine
Codice prodotto. 15424019
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15424019 10 g 10g
15414019 1 g 1g
15434019 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15424019 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61411.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 890-38-0 | C10H12N4O4 | 252.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 890-38-0
Formula molecolare C10H12N4O4
Molecular Weight (g/mol) 252.23
Numero MDL MFCD00005762
InChI Key VGONTNSXDCQUGY-YUZWJPFSNA-N
Sinonimo 2'-deoxyinosine, deoxyinosine, inosine, 2'-deoxy, 2-deoxyinosine, 9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-ol, unii-hn0rq6sbwq, delta-ino, d-ino, hn0rq6sbwq, 9-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl hypoxanthine
PubChem CID 65058
ChEBI CHEBI:28997
IUPAC Name 9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Deoxyinosine
Punto di fusione >250°C
Colore White
Quantità 10 g
Beilstein 33517
Peso formulazione 252.23
Forma fisica Crystalline Powder