Learn More
2'-Deoxyinosine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2'-Deoxyinosine |
| CAS | 890-38-0 |
| Formula molecolare | C10 H12 N4 O4 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Inosine, 2'-deoxy-, 2'-Deoxyinosine, 6H-Purin-6-one, 9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-, Deoxyinosine, Hypoxanthine deoxyriboside, Hypoxanthine, 9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-, 9-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2'-Deoxyinosine, Didanosine Imp. C (Ph. Int.) |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12N4O4/c15-2-6-5(16)1-7(18-6)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)17/h3-7,15-16H,1-2H2,(H,11,12,17)/t5-,6+,7+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23 |
| IUPAC Name | 9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 252.23 |
| Peso formulazione | 252.0859 |