Learn More
Abcam 2'-Deoxyuridine-5'-monophosphate Disodium Salt, Solid, >98% Purity, 1 g
Codice prodotto. 32116915 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32116915 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32116915 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1462241g
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Reference substrate for studies of dUMP analogs in potential chemotherapy applications.
  • Molecular Weight: 352.1 g/mol
  • Purity: >98%
  • Applications: Reference substrate used by thymidylate synthetase (EC 2.1.1.45) for the de novo production of dTMP; used in studies of dUMP analogs for potential chemotherapy applications
  • Form: Solid
  • Storage Buffer: 100% 2'-Deoxy-5'-uridylic acid disodium salt
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Tampone 100% 2'-Deoxy-5'-uridylic acid disodium salt
Content And Storage Store at -20°C.
Forma Solid
Shipping Condition Ambient
Substrate Properties Chemical Substrate
Substrato dUMP
Target Molecule Thymidylate Synthetase
Formulazione 100% 2'-Deoxy-5'-uridylic acid disodium salt
Quantità 1 g
Da utilizzare con (applicazione) Thymidylate synthetase enzyme studies, dUMP analog research