Learn More
2'-Deoxyuridine-5'-triphosphate Trisodium Salt >90% (contains ammonium salt), TRC
Codice prodotto. 30352032
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30352032 10 mg 10mg
30350082 100 mg 100mg
30358543 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30352032 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD28803810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102814-08-4
Formula molecolare C9 H12 N2 O14 P3 . Na3
Molecular Weight (g/mol) 468.142
Sinonimo 2'-deoxy-Uridine 5'-(tetrahydrogen triphosphate) trisodium salt, dUTP trisodium salt, dUTP sodium salt
IUPAC Name [[(2R,3S,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] phosphono hydrogen phosphate
SMILES O=C(NC1=O)C=CN1[C@@H]2O[C@H](COP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)[C@@H](O)C2
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Deoxyuridine-5'-triphosphate Trisodium Salt
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H15N2O14P3.3Na/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)23-6(5)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;;/q;3*+1/p-3/t5-,6+,8+;;;/m0.../s1
Peso formulazione 467.974