Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxyuridine, 99+%
Codice prodotto. 10398120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10398120 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10115050 1 g Bottiglia in vetro 1g
10186633 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10398120 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 226612500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 951-78-0 | C9H12N2O5 | 228.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 951-78-0
Formula molecolare C9H12N2O5
Molecular Weight (g/mol) 228.20
Numero MDL MFCD00006527
InChI Key MXHRCPNRJAMMIM-SHYZEUOFSA-N
Sinonimo 2'-deoxyuridine, deoxyuridine, uracil deoxyriboside, 2-deoxyuridine, 1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, deoxyribose uracil, uridine, 2'-deoxy, 2'-desoxyuridine, unii-w78i7ay22c, ccris 2832
PubChem CID 13712
ChEBI CHEBI:16450
IUPAC Name 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Deoxyuridine
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 163.0°C to 167.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Indice di Merck 15, 2911
Informazioni di solubilità Solubility in water: 300g/L (20°C)
Peso formulazione 228.2
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2'-Deoxyuridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.