Learn More
2'-Deoxyuridine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478886
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478886 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16478886 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYD0186
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
MedChemExpress 2'-Deoxyuridine could increase chromosome breakage and results in a decreased thymidylate synthetase activity. A known use of 2'-Deoxyuridine is as a precursor in the synthesis of Edoxudine.
2'-Deoxyuridine could increase chromosome breakage and results in a decreased thymidylate synthetase activity. A known use of 2'-Deoxyuridine is as a precursor in the synthesis of Edoxudine.
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Deoxyuridine
CAS 951-78-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H12N2O5
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (438.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O1)O
Molecular Weight (g/mol) 228.2
Peso formulazione 228.2
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only