Learn More
2-Des(acetylthiomethyl)-2-methylene Racecadotril, TRC
Codice prodotto. 30368693
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30368693 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30368693 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD288425250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Des(acetylthiomethyl)-2-methylene Racecadotril
CAS 87428-99-7
Formula molecolare C19 H19 N O3
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-Des(acetylthiomethyl)-2-methylene Racecadotril, N-[1-Oxo-2-(phenylmethyl)-2-propen-1-yl]glycine Phenylmethyl Ester, N-[1-Oxo-2-(phenylmethyl)-2-propenyl]glycine Phenylmethyl Ester, Racecadotril Impurity F, Benzyl[(2-benzylprop-2-enoyl)amino]acetate
InChI Formula InChI=1S/C19H19NO3/c1-15(12-16-8-4-2-5-9-16)19(22)20-13-18(21)23-14-17-10-6-3-7-11-17/h2-11H,1,12-14H2,(H,20,22)
SMILES C=C(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC Name benzyl 2-(2-benzylprop-2-enoylamino)acetate
Molecular Weight (g/mol) 309.36
Peso formulazione 309.1365