Learn More
2-Des(acetylthiomethyl)-2-methylene Racecadotril, TRC
Codice prodotto. 30353159
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30353159 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30353159 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2884252.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Des(acetylthiomethyl)-2-methylene Racecadotril
CAS 87428-99-7
Formula molecolare C19 H19 N O3
Quantità 2.5 g
Sinonimo 2-Des(acetylthiomethyl)-2-methylene Racecadotril, N-[1-Oxo-2-(phenylmethyl)-2-propen-1-yl]glycine Phenylmethyl Ester, N-[1-Oxo-2-(phenylmethyl)-2-propenyl]glycine Phenylmethyl Ester, Racecadotril Impurity F, Benzyl[(2-benzylprop-2-enoyl)amino]acetate
InChI Formula InChI=1S/C19H19NO3/c1-15(12-16-8-4-2-5-9-16)19(22)20-13-18(21)23-14-17-10-6-3-7-11-17/h2-11H,1,12-14H2,(H,20,22)
SMILES C=C(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC Name benzyl 2-(2-benzylprop-2-enoylamino)acetate
Molecular Weight (g/mol) 309.36
Peso formulazione 309.1365