Learn More
2-(Diethylamino)ethyl 4-(2-Hydroxybenzamido)benzoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(Diethylamino)ethyl 4-(2-Hydroxybenzamido)benzoate |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H24N2O4/c1-3-22(4-2)13-14-26-20(25)15-9-11-16(12-10-15)21-19(24)17-7-5-6-8-18(17)23/h5-12,23H,3-4,13-14H2,1-2H3,(H,21,24) |
| Peso formulazione | 356.1736 |