Learn More
2-(Diethylamino)ethyl 4-(2-Hydroxybenzamido)benzoate, TRC
Codice prodotto. 30388128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30388128 1 mg
30376508 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30388128 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4435601MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1007652-84-7
Formula molecolare C20H24N2O4
Molecular Weight (g/mol) 356.42
Sinonimo 2-(Diethylamino)ethyl Ester 4-[(2-Hydroxybenzoyl)amino]benzoic Acid, Procaine Impurity, N-Desmethyl O-Desoctyl Otilonium
SMILES CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)c2ccccc2O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Diethylamino)ethyl 4-(2-Hydroxybenzamido)benzoate
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H24N2O4/c1-3-22(4-2)13-14-26-20(25)15-9-11-16(12-10-15)21-19(24)17-7-5-6-8-18(17)23/h5-12,23H,3-4,13-14H2,1-2H3,(H,21,24)
Peso formulazione 356.1736