Learn More
2-(Diethylamino)ethyl 4-Amino-3-hydroxybenzoate Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 30050269
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050269 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050269 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0543.070025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(Diethylamino)ethyl 4-Amino-3-hydroxybenzoate Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Diethylamino)ethyl 4-Amino-3-hydroxybenzoate Hydrochloride
CAS 860693-48-7
Nomi componenti o analita 2-(Diethylamino)ethyl 4-Amino-3-hydroxybenzoate Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H20 N2 O3 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester Hydrochloride (1:1)
InChI Formula InChI=1S/C13H20N2O3.ClH/c1-3-15(4-2)7-8-18-13(17)10-5-6-11(14)12(16)9-10;/h5-6,9,16H,3-4,7-8,14H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)c(O)c1
IUPAC Name 2-(diethylamino)ethyl 4-amino-3-hydroxybenzoate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 288.77
Quantità 25 mg
Peso formulazione 288.1241 g/mol