Learn More
2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 30049753
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049753 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049753 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0102.130025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
CAS 1012864-23-1
Nomi componenti o analita 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H22 N2 O . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. J (EP) as Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. J (EP), Lidocaine Imp. J (EP), Lidocaine Hydrochloride Impurity J as Hydrochloride, Lidocaine Impurity J as Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-9-11(3)7-8-12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H
SMILES Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1cc(C)ccc1C
IUPAC Name 2-(diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 270.8
Quantità 25 mg
Peso formulazione 270.1499 g/mol