Learn More
2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30011656
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011656 250 mg 250mg
30138462 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30011656 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD443595250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1012864-23-1
Formula molecolare C14 H22 N2 O . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 270.8
Sinonimo 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. J (EP) as Hydrochloride
IUPAC Name 2-(diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide;hydrochloride
SMILES Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1cc(C)ccc1C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-9-11(3)7-8-12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H
Peso formulazione 270.1499
Percent Purity >95%