Learn More
2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30138462
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138462 2.5 g 2.50g
30011656 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138462 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4435952.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1012864-23-1
Formula molecolare C14 H22 N2 O . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 270.8
Sinonimo 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. J (EP) as Hydrochloride
IUPAC Name 2-(diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide;hydrochloride
SMILES Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1cc(C)ccc1C
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-14(17)15-13-9-11(3)7-8-12(13)4;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H
Peso formulazione 270.1499
Percent Purity >95%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.