Learn More
2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 11408097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11408097 250 g 250g
11498087 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11408097 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17485.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 51-05-8 | C13H21ClN2O2 | 272.77 g/mol
A sodium channel blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-05-8
Formula molecolare C13H21ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 272.77
Numero MDL MFCD00013000
InChI Key HCBIBCJNVBAKAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo procaine hydrochloride, procaine hcl, gerovital h3, 2-diethylamino ethyl 4-aminobenzoate hydrochloride, geriocaine, atoxicocaine, chlorocaine, neotonocaine, aminocaine, anadolor
PubChem CID 5795
ChEBI CHEBI:8431
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate hydrochloride
Punto di fusione 155°C to 157°C
Punti di ebollizione 195°C to 196°C (17 mmHg)
Odore Odorless
Quantità 250 g
Numero UN UN2811
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,7757
IUPAC Name hydrogen 2-(diethylamino)ethyl 4-aminobenzoate chloride
Peso formulazione 272.78
Percent Purity 99%