Learn More
2-Diethylaminoethyl Hexanoate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Diethylaminoethyl Hexanoate |
| CAS | 10369-83-2 |
| Nomi componenti o analita | 2-Diethylaminoethyl Hexanoate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H25 N O2 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Hexanoic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-(Diethylamino)ethyl caproate, 2-Diethylaminoethyl hexanoate, DA 6, Diethyl aminoethyl hexanoate, HKL 4 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H25NO2/c1-4-7-8-9-12(14)15-11-10-13(5-2)6-3/h4-11H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCC(=O)OCCN(CC)CC |
| Vedi altri risultati |