Learn More
2-Diethylaminoethyl Hexanoate 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30323691
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323691 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30323691 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA14169100AC1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Diethylaminoethyl Hexanoate
CAS 10369-83-2
Nomi componenti o analita 2-Diethylaminoethyl Hexanoate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H25 N O2
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Hexanoic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-(Diethylamino)ethyl caproate, 2-Diethylaminoethyl hexanoate, DA 6, Diethyl aminoethyl hexanoate, HKL 4
InChI Formula InChI=1S/C12H25NO2/c1-4-7-8-9-12(14)15-11-10-13(5-2)6-3/h4-11H2,1-3H3
SMILES CCCCCC(=O)OCCN(CC)CC
IUPAC Name 2-(diethylamino)ethyl hexanoate
Solvent or Matrix Acetone
Molecular Weight (g/mol) 215.33
Quantità 1 mL
Peso formulazione 215.1885 g/mol