Learn More
2-[(Difluoromethyl)sulfonyl]pyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-[(Difluoromethyl)sulfonyl]pyridine |
| CAS | 1219454-89-3 |
| Formula molecolare | C6H5F2NO2S |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Difluoromethyl 2-Pyridyl Sulfone |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5F2NO2S/c7-6(8)12(10,11)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H |
| SMILES | FC(F)S(=O)(=O)c1ccccn1 |
| IUPAC Name | 2-(difluoromethylsulfonyl)pyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 193.17 |
| Peso formulazione | 193.0009 |