Learn More
2-[(Difluoromethyl)sulfonyl]pyridine, TRC
Codice prodotto. 30381376
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30381376 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30381376 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4461801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(Difluoromethyl)sulfonyl]pyridine
CAS 1219454-89-3
Formula molecolare C6H5F2NO2S
Quantità 1 g
Sinonimo Difluoromethyl 2-Pyridyl Sulfone
InChI Formula InChI=1S/C6H5F2NO2S/c7-6(8)12(10,11)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
SMILES FC(F)S(=O)(=O)c1ccccn1
IUPAC Name 2-(difluoromethylsulfonyl)pyridine
Molecular Weight (g/mol) 193.17
Peso formulazione 193.0009