Learn More
2-Diisopropylaminoethyl Ester Xanthene-9-carboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30371945
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371945 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371945 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD45542010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Diisopropylaminoethyl Ester Xanthene-9-carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 102476-84-6
Formula molecolare C22H27NO3.(HCl)
Quantità 10 mg
Sinonimo 2-[Bis(1-methylethyl)amino]ethyl Ester 9H-Xanthene-9-carboxylic Acid Hydrochloride, 2-(Diisopropylamino)ethyl 9H-Xanthene-9-carboxylate Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C22H27NO3.ClH/c1-15(2)23(16(3)4)13-14-25-22(24)21-17-9-5-7-11-19(17)26-20-12-8-6-10-18(20)21;/h5-12,15-16,21H,13-14H2,1-4H3;1H
SMILES Cl.CC(C)N(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C
IUPAC Name 2-[di(propan-2-yl)amino]ethyl 9H-xanthene-9-carboxylate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 389.9
Peso formulazione 389.1758