Learn More
2-(Dimethylamino)-3-quinolinecarbaldehyde, 97+%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(Dimethylamino)-3-quinolinecarbaldehyde |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2-dimethylamino quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-3-quinolinecarbaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 2-dimethylamino-3-quinoline carbaldehyde, 2-dimethylamino quinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-dimethylamino |
| Peso formulazione | 200.24 |
| Percent Purity | 97% |