Learn More
2-(Dimethylamino)ethanol, 99+%
Beschreibung
2-(Dimethylamino)ethanol is used as corrosion inhibitor, anti-scaling agent, paint additive, coating additive and solids separation agent. It is also used as an intermediate for active pharmaceutical ingredients and dyes. It serves as a curing agent for polyurethanes and epoxy resins. Further, it is used as an additive to boiler water. In addition to this, it is used therapeutically as a CNS stimulant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Miscible with water, alcohol, ether, acetone and benzene.
Notes
Incompatible with strong oxidizers and strong acids.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | 2-(Dimethylamino)ethanol |
| Punto di fusione | -60°C |
| Densità | 0.886 |
| Punti di ebollizione | 134°C to 136°C |
| Punto d'infiammabilità | 40°C (104°F) |
| Odore | Ammonia-like |
| Formula lineare | (CH3)2NCH2CH2OH |
| Indice di rifrazione | 1.4295 |
| Quantità | 250 mL |
| Numero UN | UN2051 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-(Dimethylamino)ethanol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(Dimethylamino)ethanol