Learn More
2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate, 99%, stabilized
Codice prodotto. 10666992 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10666992 250 g Bottiglia in vetro 250g
10226270 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10532744 5 kg Plastic drum 5kg
3 options
Codice prodotto. 10666992
Marca: Thermo Scientific Acros 215842500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2867-47-2 | C8H15NO2 | 157.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2867-47-2
Formula molecolare C8H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 157.21
Numero MDL MFCD00008589
InChI Key JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-dimethylamino ethyl methacrylate, dimethylaminoethyl methacrylate, ageflex fm-1, dmaema, usaf rh-3, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-dimethylamino ethyl ester, 2-n,n-dimethylamino ethyl methacrylate, n,n-dimethylaminoethyl methacrylate, 2-dimethylaminoethyl methacrylate, n,n-dimethylethanolamine methacrylate
PubChem CID 17869
IUPAC Name 2-(dimethylamino)ethyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
Nota nome Stabilized
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -50.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9330g/mL
Punti di ebollizione 182.0°C to 192.0°C
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=C(CH3)CO2CH2CH2N(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4390 to 1.4410
Quantità 250 g
Beilstein 04, III, 649
Gravità specifica 0.933
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Stabilizzatore 750 to 2000ppm MEHQ
Viscosità 1.32 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 157.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid