Learn More
2-Dimethylaminoethanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N,N-Dimethylethanolamine |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 89.0841 |
| Percent Purity | >95% |