Learn More
2-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 95%
Codice prodotto. 15479497
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15479497 250 mg 250mg
15469497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15479497 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52765.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 874219-16-6 | C9H12BNO3 | 193.009 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874219-16-6
Formula molecolare C9H12BNO3
Molecular Weight (g/mol) 193.009
Numero MDL MFCD03425959
InChI Key NZIOVLXULSCCSG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-dimethylcarbamoyl phenyl boronic acid, 2-n,n-dimethylaminocarbonyl phenylboronic acid, 2-dimethylcarbamoyl phenylboronic acid, 2-dimethylaminocarbonyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-2-dimethylamino carbonyl phenyl, 2-dimethylcarbamoyl benzeneboronic acid, acmc-209qkh, 2-n,n-dimethylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 2-dimethylcarbamoyl phenyl boronicacid
PubChem CID 44119823
IUPAC Name [2-(dimethylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
SMILES B(C1=CC=CC=C1C(=O)N(C)C)(O)O
Spezifikation
Materiale o nome chimico 2-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Punto di fusione 108°C to 110°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 193.01
Percent Purity 95%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.