Learn More
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 96%
Codice prodotto. 15471396
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15471396 250 mg 250mg
15461396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15471396 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54614.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1006876-27-2 | C14H21BN2O3 | 276.143 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1006876-27-2
Formula molecolare C14H21BN2O3
Molecular Weight (g/mol) 276.143
Numero MDL MFCD08458484
InChI Key RNCGUUHRBRONRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl picolinamide, 6-dimethylcarbamoyl pyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carboxamide, 6-dimethylcarbamoyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-dimethylcarbamoyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n,n-dimethyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carboxamide, 2-n,n-dimthylaminocarbonyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl picolinamide, 2-pyridinecarboxamide, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinecarboxamide
PubChem CID 57416491
IUPAC Name N,N-dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carboxamide
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)C(=O)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Quantità 250 mg
Peso formulazione 276.14
Percent Purity 96%