Learn More
2-(Diphenylphosphino)benzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30365395
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30365395 5 g 5g
30360770 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30365395 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4152805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17261-28-8
Formula molecolare C19H15O2P
Molecular Weight (g/mol) 306.29
Sinonimo (2-Carboxyphenyl)diphenylphosphine, 2-(Diphenylphosphanyl)benzoic Acid, o-(Diphenylphosphino)benzoic Acid
SMILES OC(=O)c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Diphenylphosphino)benzoic Acid
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C19H15O2P/c20-19(21)17-13-7-8-14-18(17)22(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,20,21)
Peso formulazione 306.081