Learn More
2-(Diphenylphosphinobiphenyl, TRC
Codice prodotto. 30374410
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30374410 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30374410 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49273850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Diphenylphosphino)biphenyl
CAS 13885-09-1
Formula molecolare C24H19P
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H19P/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1-19H
SMILES c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3c4ccccc4
IUPAC Name diphenyl-(2-phenylphenyl)phosphane
Molecular Weight (g/mol) 338.38
Peso formulazione 338.1224