Learn More
2-Docosahexaenoin-1-oleoyl 3-Phosphocholine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Docosahexaenoin-1-oleoyl 3-Phosphocholine |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C48H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-39-41-48(51)57-46(45-56-58(52,53)55-43-42-49(3,4)5)44-54-47(50)40-38-36-34-32-30-28-26-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h8,10,14,16,20-22,24-26,29,31,35,37,46H,6-7,9,11-13,15,17-19,23,27-28,30,32-34,36,38-45H2,1-5H3/b10-8-,16-14-,22-20-,25-24-,26-21-,31-29-,37-35-/t46-/m1/s1 |