Learn More
2-Ethenyl-2-methyl-5-prop-1-en-2-yloxolane, TRC
Codice prodotto. 30331781
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331781 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331781 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1253132.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethenyl-2-methyl-5-prop-1-en-2-yloxolane
CAS 13679-86-2
Formula molecolare C10H16O
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H16O/c1-5-10(4)7-6-9(11-10)8(2)3/h5,9H,1-2,6-7H2,3-4H3
SMILES CC(=C)C1CCC(C)(O1)C=C
IUPAC Name 2-ethenyl-2-methyl-5-prop-1-en-2-yloxolane
Molecular Weight (g/mol) 152.23
Peso formulazione 152.1201