Learn More
2-Ethenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one, TRC
Codice prodotto. 30136409
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30136409 250 mg 250mg
30138001 50 mg 50mg
30010500 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136409 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB126350250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91634-12-7
Formula molecolare C10H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 172.18
IUPAC Name 2-ethenyl-3H-quinazolin-4-one
SMILES Oc1nc(C=C)nc2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H8N2O/c1-2-9-11-8-6-4-3-5-7(8)10(13)12-9/h2-6H,1H2,(H,11,12,13)
Peso formulazione 172.0637