Learn More
2-Ethenylpyridine (2-Vinylpyridine), Mikromol™
Codice prodotto. 18012390
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18012390 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18012390 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0587.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Ethenylpyridine (2-Vinylpyridine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethenylpyridine (2-Vinylpyridine)
CAS 100-69-6
Nomi componenti o analita 2-Ethenylpyridine (2-Vinylpyridine)
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C7 H7 N
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Betahistine Dihydrochloride Imp. A (EP), Betahistine Imp. A (EP), 2-Ethenylpyridine, 2-Vinylpyridine, Betahistine Dihydrochloride Impurity A, Betahistine Mesilate Impurity A, Betahistine Impurity A, Betahistine Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
SMILES C=Cc1ccccn1
IUPAC Name 2-ethenylpyridine
Molecular Weight (g/mol) 105.14
Quantità 100 mg
Peso formulazione 105.0578 g/mol