Learn More
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, TRC
Codice prodotto. 30384385
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30384385 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30384385 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE891880100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline
CAS 16357-59-8
Formula molecolare C14H17NO3
Quantità 100 g
Sinonimo 1-(Ethoxycarbonyl)-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, 2-Ethoxy-1(2H)-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 2-Ethoxy-1-(ethoxycarbonyl)-1,2-dihydroquinoline, 2-Ethoxy-N-(ethoxycarbonyl)-1,2-dihydroquinoline, EEDQ, Ethyl 2-ethoxy-1(2H)-quinolinecarboxylate, N-(Ethoxycarbonyl)-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, N-Carbethoxy-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, NSC 147831
InChI Formula InChI=1S/C14H17NO3/c1-3-17-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15(13)14(16)18-4-2/h5-10,13H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC1C=Cc2ccccc2N1C(=O)OCC
IUPAC Name ethyl 2-ethoxy-2H-quinoline-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 247.29
Peso formulazione 247.1208