Learn More
2-Ethoxy-4-methylphenol, 95%
Codice prodotto. 11332776
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11332776 10 g 10g
11322776 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11332776 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08898.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2563-07-7 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2563-07-7
Numero MDL MFCD00043697
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethoxy-4-methylphenol
Punto di fusione 28°C to 30°C
Punti di ebollizione 103°C (3 mmHg)
Formula molecolare C5H2Cl2N2O3
Indice di rifrazione 1.523
Quantità 10 g
Beilstein 1865448
Sinonimo 2,6-dichloro-4-nitropyridine 1-oxide, 2,6-dichloro-4-nitropyridine n-oxide, 2,6-dichloro-4-nitropyridine-n-oxide, 2,6-dichloro-4-nitropyridine-1-oxide, 2,6-dichloro-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 2,6-dichloro-4-nitro-pyridine-n-oxide, pubchem5533, acmc-209usu, 2,6-dichloro-4-nitropyridin-1-ol, 2-chloro-4-nitro-pyridine-n-oxide
InChI Key LWOLKOLHQCMQDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C([N+](=C1Cl)[O-])Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2,6-dichloro-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
Molecular Weight (g/mol) 208.98
PubChem CID 2784721
Peso formulazione 152.19
Percent Purity 95%