Learn More
2-Ethoxy-6,9-diaminoacridine Lactate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethacridine Lactate |
| CAS | 1837-57-6 |
| Formula molecolare | C15 H15 N3 O . C3 H6 O3 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 7-ethoxy-3,9-acridinediamine (1:1), 6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate, Lactic acid compd. with 6,9-diamino-2-ethoxyacridine (1:1), 7-Ethoxy-3,9-acridinediamine 2-hydroxypropanoate (1:1), 6,9-Diamino-2-ethoxyacrid |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H15N3O.C3H6O3/c1-2-19-10-4-6-13-12(8-10)15(17)11-5-3-9(16)7-14(11)18-13;1-2(4)3(5)6/h3-8H,2,16H2,1H3,(H2,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | CCOc1ccc2nc3cc(N)ccc3c(N)c2c1.CC(O)C(=O)O |
| IUPAC Name | 7-ethoxyacridine-3,9-diamine;2-hydroxypropanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 343.377 |
| Peso formulazione | 343.153 |