Learn More
2-Ethoxy-d5-phenol, CDN
Codice prodotto. 30315208
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
0.5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315208 0.25 g 0.25g
30309888 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30315208 Fornitore CDN N. del fornitore CDND75410.25G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethoxy-d5-phenol
CAS 117320-30-6
Formula molecolare C8 2H5 H5 O2
Quantità 0.25 g
InChI Formula InChI=1 S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9 H,2H2,1H3/i1D3,2D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1O
IUPAC Name 2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)phenol
Molecular Weight (g/mol) 143.19
Peso formulazione 143.0995 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity