Learn More
2'-Ethoxyacetophenone, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11450631
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450631 50 g 50g
11440631 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11450631 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20113.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2142-67-8 | Molecular Formula: C10H12O2 | Molecular Weight: 164.204 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2142-67-8
Formula molecolare C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.204
Numero MDL MFCD00017262
InChI Key TVGMOUGXQYQZOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2'-ethoxyacetophenone, 1-2-ethoxyphenyl ethanone, ethanone, 1-2-ethoxyphenyl, 2-acetylphenetole, 1-2-ethoxyphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-ethoxybenzene, o-ethoxyacetophenone, pubchem13191, acmc-1bt18, ethanone,2-ethoxy-1-phenyl
PubChem CID 578482
IUPAC Name 1-(2-ethoxyphenyl)ethanone
SMILES CCOC1=CC=CC=C1C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Ethoxyacetophenone
Punto di fusione 38°C to 42°C
Densità 1
Punti di ebollizione 244°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 50 g
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 98%