Learn More
2-Ethoxyacetyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30382036
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30382036 5 g
30379439 10 g
30371570 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30382036 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE8909305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14077-58-8
Formula molecolare C4H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 122.55
Sinonimo alpha-Ethoxyacetyl Chloride, Ethoxyacetic Acid Chloride
IUPAC Name 2-ethoxyacetyl chloride
SMILES CCOCC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethoxyacetyl Chloride
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C4H7ClO2/c1-2-7-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
Peso formulazione 122.0135