Learn More
2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid |
| CAS | 380430-53-5 |
| Formula molecolare | C9H11BO4 |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccccc1B(O)O |
| IUPAC Name | (2-ethoxycarbonylphenyl)boronic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 193.99 |
| Peso formulazione | 194.075 |