Learn More
2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid, TRC
Codice prodotto. 30383336
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30383336 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30383336 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE895025500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
CAS 380430-53-5
Formula molecolare C9H11BO4
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1B(O)O
IUPAC Name (2-ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 193.99
Peso formulazione 194.075