Learn More
2-Ethoxyethanol, 99%, extra pure
Codice prodotto. 10447370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10447370 1 L Glass Bottle 1L
10457370 2.5 L Glass Bottle 2.50L
10329093 25 L Metal drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10447370 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156020010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.70€
    59.50€ / 1L
    Risparmia 5.20€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 110-80-5 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-80-5
Formula molecolare C4H10O2
Molecular Weight (g/mol) 90.12
Numero MDL MFCD00002869
InChI Key ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
IUPAC Name 2-ethoxyethanol
SMILES CCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethoxyethanol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -70°C
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 135.0°C
Punto d'infiammabilità 40°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C2H5OCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4060 to 1.4100
Quantità 1 L
Beilstein 01, 467
Indice di Merck 15, 3803
Gravità specifica 0.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: complete solubility. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viscosità 2.08 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 90.12
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Ethoxyethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .