Learn More
2-Ethoxyethanol, Reagent Grade, 99%, Solstice
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Ethoxyethanol |
| CAS | 110-80-5 |
| Densità | 0.93g/mL at 25°C |
| Limite di esplosione | 0.14 |
| Punto d'infiammabilità | 42°C (107.6°F) |
| Punto di combustione | 460°F |
| Formula molecolare | C4H10O2 |
| Formula lineare | C2H5OCH2CH2OH |
| Numero MDL | MFCD00002869 |
| Quantità | 25 L |
| Vedi altri risultati |