Learn More
2-Ethoxyethanol, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Codice prodotto. 15692760
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 L
Dimensione della confezione:
1L
2L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15692760 2 L 1L
15602770 2 L 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15692760 Fornitore Honeywell Riedel-de Haën N. del fornitore 2563741L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 110-80-5
Formula molecolare C4H10O2
Molecular Weight (g/mol) 90.12
Numero MDL MFCD00002869
InChI Key ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
IUPAC Name 2-ethoxyethan-1-ol
SMILES CCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethoxyethanol
Densità 0.93g/mL at 25°C
Limite di esplosione 0.14
Punto d'infiammabilità 42°C (107.6°F)
Punto di combustione 460°F
Formula lineare C2H5OCH2CH2OH
Quantità 2 L
Numero UN UN1171
Beilstein 1098271
Densità vapore 3.1 (vs air)
Peso formulazione 90.12g/mol
Pressione del vapore 3.8mmHg (20°C)
Percent Purity ≥99%
Grado Sprectrophotometric