Learn More
2-Ethoxyethanol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11463127
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
2500mL
500mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11463127
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16100.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
A widely used solvent for nitrocelluloses and dyes2-Ethoxyethanol is widely used as a varnish remover and degreasing solution. It is a solvent used for nitrocellulose. It is used as a component for dyes, inks, cleaning agents, resins, paints, destaining solution for lipoproteins on polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
A widely used solvent for nitrocelluloses and dyes2-Ethoxyethanol is widely used as a varnish remover and degreasing solution. It is a solvent used for nitrocellulose. It is used as a component for dyes, inks, cleaning agents, resins, paints, destaining solution for lipoproteins on polyacrylamide gels.
Solubility
Miscible with water, acetone, ethyl acetate, benzene, carbon tetrachloride, diethyl ether, methanol, hydrocarbons and ethanol.
Notes
Incompatible with strong acids, strong bases, strong oxidizing agents, aluminum, alkalies and copper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-80-5
Formula molecolare C4H10O2
Molecular Weight (g/mol) 90.12
Numero MDL MFCD00002869
InChI Key ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
IUPAC Name 2-ethoxyethan-1-ol
SMILES CCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethoxyethanol
Punto di fusione -90°C
Densità 0.931
Punti di ebollizione 134°C to 135°C
Punto d'infiammabilità 44°C (111°F)
Odore Ether-like
Formula lineare CH3CH2OCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4085
Quantità 500 mL
Numero UN UN1171
Beilstein 1098271
Indice di Merck 14,3750
Informazioni di solubilità Miscible with water,acetone,ethyl acetate,benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether,methanol,hydrocarbons and ethanol.
Peso formulazione 90.12
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Etossietanolo
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..