Learn More
2-Ethoxyethanol, Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
Descrizione
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
- Expert Technical Support
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Ethoxyethanol |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| CAS | 110-80-5 |
| Formula molecolare | C2H5OCH2CH2OH |
| Colore | Incolore |
| pH | Neutral |
| Punto di fusione | -70°C |
| Punti di ebollizione | 136°C (1.013 hPa) |
| Sinonimo | Ethyl glycol; Ethylene glycol monoethyl ether |
| Molecular Weight (g/mol) | 90.12 |
| Vedi altri risultati |