Learn More
2-Ethoxyethanol, TRC
Codice prodotto. 30138127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138127 5 mL 5mL
30005948 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138127 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE6782655ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-80-5
Formula molecolare C4 H10 O2
Molecular Weight (g/mol) 90.12
Sinonimo 2-Ethoxyethanol, Ethanol, 2-ethoxy-, 2-Ethoxyethanol, 2-Ethoxyethan-1-ol, 2-Ethoxyethyl alcohol, Bikanol E 1, Cellosolve, Dowanol EE, Ektasolve EE, Emkanol, Ethoxyethanol, Ethyl 2-hydroxyethyl ether, Ethyl Cellosolve, Ethylene glycol ethyl ether, Ethylene glycol monoethyl ether, Glycol monoethyl ether, Monoethylene glycol ethyl ether, NSC 8837, Oxitol, Poly-Solv EE, Seahosol MG, Shihozoru MG, Solvid, β-Ethoxyethanol
IUPAC Name 2-ethoxyethanol
SMILES CCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethoxyethanol
Quantità 5 mL
InChI Formula InChI=1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Peso formulazione 90.0681