Learn More
2-Ethoxyethyl Acetate, TRC
Codice prodotto. 30374334
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30374334 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30374334 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE6782605ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid-2-ethoxyethyl ester
CAS 111-15-9
Formula molecolare C6 H12 O3
Quantità 5 mL
Sinonimo Ethanol, 2-ethoxy-, acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), 1-Acetoxy-2-ethoxyethane, 2-Ethoxyethanol acetate, 2-Ethoxyethyl acetate, 2-Ethyloxyethyl acetate, Cellosolve acetate, Ethyl cellosolve acetate, Ethyl glycol acetate, Ethylene glycol acetate monoethyl ether, Ethylene glycol ethyl ether acetate, Ethylene glycol monoethyl ether acetate, Ethylene glycol monoethyl ether monoacetate, Glycol monoethyl ether acetate, NSC 8658, O-Ethylglycol acetate, Oxitol acetate, Poly-Solv EE acetate, β-Ethoxyethyl acetate
InChI Formula InChI=1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
SMILES CCOCCOC(=O)C
IUPAC Name 2-ethoxyethyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Peso formulazione 132.0786