Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Ethoxyethyl ether |
| CAS min. % | 98.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Densità | 0.9g/mL |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98+% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C8H18O3 |
| Formula lineare | (C2H5OCH2CH2)2O |
| Indice di rifrazione | 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589nm) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Ethoxyethyl ether