Learn More
2-Ethoxynaphthoic Acid, Mikromol™
Descrizione
2-Ethoxynaphthoic Acid
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Ethoxynaphthoic Acid |
| CAS | 2224-00-2 |
| Nomi componenti o analita | 2-Ethoxynaphthoic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C13 H12 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 2-Ethoxynaphthoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H12O3/c1-2-16-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)13(14)15/h3-8H,2H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-ethoxynaphthalene-1-carboxylic acid |
| Vedi altri risultati |